Learn More
4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, TRC
Codice prodotto. 30375585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375585 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45418010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Formula molecolare C7 H12 O2
Quantità 10 g
Sinonimo 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
InChI Formula InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OCC=CCO1
IUPAC Name 2,2-dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Molecular Weight (g/mol) 128.169
Peso formulazione 128.0837