Learn More
4',7-Dimethoxyisoflavone, 97%
Codice prodotto. 11343277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 g
Dimensione della confezione:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343277 100 mg 100mg
11323277 500 mg 500mg
11333277 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11343277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13838.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1157-39-7 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1157-39-7
Formula molecolare C17H14O4
Molecular Weight (g/mol) 282.295
Numero MDL MFCD00075889
InChI Key LPNBCGIVZXHHHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4',7-dimethoxyisoflavone, 7,4'-dimethoxyisoflavone, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 7,4'-di-o-methyldaidzein, unii-f5547dw3co, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, daidzein dimethyl ether, spectrum_000697, specplus_000113, spectrum2_000185
PubChem CID 136419
IUPAC Name 7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4',7-Dimethoxyisoflavone
Punto di fusione 161°C to 163°C
Quantità 100 mg
Beilstein 265550
Peso formulazione 282.3
Percent Purity 97%