Learn More
4',7-Dimethoxyisoflavone, MedChemExpress
Descrizione
4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4',7-Dimethoxyisoflavone |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1157-39-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H14O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Dimethoxydaidzein |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only