Learn More
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10374092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10374092 10 g Amber Glass Bottle 10g
10252832 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10374092 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01115EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175137-58-3
Formula molecolare C8H8N4O2
Molecular Weight (g/mol) 192.178
Numero MDL MFCD00067873
InChI Key JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
PubChem CID 2778429
IUPAC Name 4,7-dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 192.18
Percent Purity 95%