Learn More
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, 99%
Codice prodotto. 15169203 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15169203 25 g Bottiglia in vetro 25g
10696932 1 g Bottiglia in vetro 1g
10247113 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15169203 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158320250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1662-01-7
Formula molecolare C24H16N2
Molecular Weight (g/mol) 332.39
Numero MDL MFCD00004976
InChI Key DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
IUPAC Name 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 7-Diphenyl-1, 10-phenanthroline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 218.0°C to 221.0°C
Colore Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 332.39
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass