Learn More
4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one (Loratadine Impurity), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-9-2-4-10-8(7-9)1-3-11-12(16)5-6-17-13(11)14(10)18/h2,4-7H,1,3H2 |
| Peso formulazione | 277.0061 |