Learn More
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid, 96%
Codice prodotto. 11496320
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496320 25 g 25g
11486320 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496320 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27174.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103204-69-9 | C10H11NO3 | 193.202 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103204-69-9
Formula molecolare C10H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 193.202
Numero MDL MFCD02258874
InChI Key AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetylamino-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-2-methyl, 4-acetamido-2-methyl-benzoic acid, acmc-20amqf, 4-acetamido-o-toluic acid, 4'-acetamido-2-methylbenzoicacid, 4-acetylamino-2-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 4-acetamido-6ci, n-acetyl-4-amino-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 2735224
IUPAC Name 4-acetamido-2-methylbenzoic acid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Punto di fusione ∽248°C (decomposition)
Quantità 25 g
Peso formulazione 193.21
Percent Purity 96%