Learn More
4-Acetamido-3-hydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30325052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325052 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325052 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA144895100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamido-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 10098-40-5
Formula molecolare C9H9NO4
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-(Acetylamino)-3-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-4-(acetylamino)benzoic Acid, BANA 101, NSC 141843
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
IUPAC Name 4-acetamido-3-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Peso formulazione 195.0532