Learn More
4-Acetamido-TEMPO, 99%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15645830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645830 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15645830 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 557421G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Acetamido-TEMPO
CAS 14691-89-5
Punto di fusione 143°C to 145°C
Colore Orange
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H21N2O2
Numero MDL MFCD00043593
Quantità 1 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3546225
Sinonimo 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
InChI Key UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
IUPAC Name N-(1-$l^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 213.301
PubChem CID 518988
Peso formulazione 213.3g/mol
Percent Purity 0.99
Forma fisica Crystalline Powder