Learn More
4-Acetamido-TEMPO, free radical, 98+%
Codice prodotto. 11465447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465447 5 g 5g
11455447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23456.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14691-89-5 | C11H21N2O2 | 213.301 g/mol
4-Acetamido-TEMPO, free radical oxidizes alcohols to carbonyl compounds in the presence of TsOH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Acetamido-TEMPO, free radical oxidizes alcohols to carbonyl compounds in the presence of TsOH.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone, acetonitrile, methylene chloride. Insoluble in hexane, ether.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents, heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14691-89-5
Formula molecolare C11H21N2O2
Molecular Weight (g/mol) 213.301
Numero MDL MFCD00043593
InChI Key UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
PubChem CID 518988
IUPAC Name N-(1-$l^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamido-TEMPO
Nota nome free radical
Punto di fusione 143°C to 146°C
Quantità 5 g
Beilstein 3546225
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetone,acetonitrile,methylene chloride. Insoluble in hexane,ether.
Peso formulazione 213.3
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetamido-TEMPO, free radical
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Acetamido-TEMPO