Learn More
4-Acetamidoacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025343
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
2719-21-3
C10H11NO2
177.2
MFCD00014965
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
75937
N-(4-acetylphenyl)acetamide
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
2719-21-3
C10H11NO2
177.2
MFCD00014965
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
75937
N-(4-acetylphenyl)acetamide
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Acetamidoacetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 166°C to 170°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3COC6H4NHCOCH3
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in benzene
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetamidoacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.