Learn More
4'-Acetamidoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11342156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342156 50 g 50g
11332156 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342156 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03430.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2719-21-3
Formula molecolare C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.203
Numero MDL MFCD00014965
InChI Key WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
PubChem CID 75937
IUPAC Name N-(4-acetylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Acetamidoacetophenone
Punto di fusione 166°C to 172°C
Quantità 50 g
Beilstein 639749
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 98%