Learn More
4-Acetamidoantipyrine, 97%
Codice prodotto. 11447237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447237 100 g 100g
11427237 5 g 5g
11437237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15006.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83-15-8 | C13H15N3O2 | 245.282 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-15-8
Formula molecolare C13H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 245.282
Numero MDL MFCD00003141
InChI Key OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetamidoantipyrine, 4-acetaminoantipyrine, acetamidoantipyrine, acetylaminoantipyrine, 4-acetoaminoantipyrine, 4-acetylaminophenazone, 4-acetylaminoantipyrine, antipyrine, 4-acetamido, n-acetyl-4-aminoantipyrine, acetylated 4-aminoantipyrine
PubChem CID 65743
ChEBI CHEBI:83513
IUPAC Name N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamide
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamidoantipyrine
Punto di fusione 200°C to 203°C
Quantità 100 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 245.28
Percent Purity 97%