Learn More
4-Acetamidobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11454377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11454377 5 g 5g
11464377 25 g 25g
11474377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20430.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 122-85-0 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-85-0
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.176
Numero MDL MFCD00003380
InChI Key SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetamidobenzaldehyde, n-4-formylphenyl acetamide, 4-acetylaminobenzaldehyde, p-formylacetanilide, acetamide, n-4-formylphenyl, micotiazone, 4-formylacetanilide, 4'-formylacetanilide, p-acetamidobenzaldehyde, p-acetaminobenzaldehyde
PubChem CID 73942
IUPAC Name N-(4-formylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamidobenzaldehyde
Punto di fusione 154°C to 157°C
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 98%