Learn More
4-Acetamidobenzenesulfonyl azide, 97%
Codice prodotto. 15362317 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15362317 25 g 25g
15324988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15362317 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443800250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2158-14-7 | C8H8N4O3S | 240.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2158-14-7
Formula molecolare C8H8N4O3S
Molecular Weight (g/mol) 240.24
Numero MDL MFCD00029626
InChI Key NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetamidobenzenesulfonyl azide, p-absa, n-4-azidosulfonylphenyl acetamide, 4-acetamidobenzenesulfonylazide, 4-acetamidobenzenesulphonyl azide, 4-acetamidobenzene sulfonyl azide, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl azide, acmc-1chyo, ksc491c8r, p-acetamidobenzensulfonyl azide
PubChem CID 5129185
IUPAC Name N-(4-azidosulfonylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide
Punto di fusione 107.0°C to 111.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 240.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetamidobenzenesulfonyl azide