Learn More
4-Acetamidobenzoic acid, 99+%
Codice prodotto. 10523711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523711 25 g Plastic bottle 25g
10533711 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10523711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158430250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 556-08-1 | C9H9NO3 | 179.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-08-1
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Numero MDL MFCD00002534
InChI Key QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
PubChem CID 19266
ChEBI CHEBI:46171
IUPAC Name 4-acetamidobenzoic acid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamidobenzoic acid
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 255°C to 262°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CONHC6H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 14, 432
Peso formulazione 179.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder