Learn More
4-Acetamidobenzyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30335632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335632 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335632 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB400633100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamidobenzyl Alcohol
CAS 16375-88-5
Formula molecolare C9H11NO2
Quantità 100 mg
Sinonimo N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl Alcohol, 4-Hydroxymethylacetanilide, N-Acetyl-4-hydroxymethylaniline, p-(Acetylamino)benzyl Alcohol
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12)
SMILES CC(NC1=CC=C(CO)C=C1)=O
IUPAC Name N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Peso formulazione 165.079