Learn More
4-Acetamidobenzyl Alcohol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Acetamidobenzyl Alcohol |
| CAS | 16375-88-5 |
| Formula molecolare | C9H11NO2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl Alcohol, 4-Hydroxymethylacetanilide, N-Acetyl-4-hydroxymethylaniline, p-(Acetylamino)benzyl Alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CC(NC1=CC=C(CO)C=C1)=O |
| IUPAC Name | N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 165.19 |
| Peso formulazione | 165.079 |