Learn More
4-Acetamidophenol, 98%
Codice prodotto. 10306310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306310 1 kg Plastic bottle 1kg
10634942 5 g Glass Bottle 5g
10644942 250 g Plastic bottle 250g
11915541 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10306310 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102330010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-90-2
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00002328
InChI Key RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC Name N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamidophenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 168.0°C to 172.0°C
Colore White
Densità 1.2930g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CONHC6H4OH
Quantità 1 kg
Beilstein 13,46
Indice di Merck 15,47
Gravità specifica 1.293
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble 14g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,alcohol,methanol,,dmf,ethylene dichloride,ethyl acetate,practically insoluble in petr.ether,pentane and,benzene
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetamidophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.