Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Acetamidophenylboronic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 215.0°C to 220.0°C |
| Colore | Gray-Tan |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 85g/L (70°C). Other solubilities: slightly soluble in ethylacetate,soluble in meoh,etoh,dmso |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Acetamidophenylboronic acid