Learn More
4-Acetamidothiophenol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10152890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10152890 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10152890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102340050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1126-81-4
Formula molecolare C8H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 167.23
Numero MDL MFCD00004848
InChI Key AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenol
PubChem CID 70777
IUPAC Name N-(4-sulfanylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Acetamidothiophenol
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 149°C to 154°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CONHC6H4SH
Quantità 5 g
Beilstein 13, 541
Peso formulazione 167.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Acetamidothiophenol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.