Learn More
4-Acetophenetidide, 97%
Codice prodotto. 10062830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10062830 100 g 100g
10348590 500 g 500g
10381434 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10062830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216591000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62-44-2 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-44-2
Formula molecolare C10H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Numero MDL MFCD00009094
InChI Key CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
IUPAC Name N-(4-ethoxyphenyl)acetamide
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetophenetidide
Nota nome 97%
Punto di fusione 133.0°C to 138.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CONHC6H4OC2H5
Quantità 100 g
Beilstein 13, 461
Indice di Merck 15, 7319
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/1310mL cold water. Other solubilities: 1g/82mL boiling water, 1g/15mL cold alcohol, 1g/2.8mL boiling alcohol, 1g/14mL chloroform, 1g/90mL ether - soluble in glycerol
Peso formulazione 179.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Acetophenetidide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico