Learn More
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10530184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10530184 5 g Bottiglia in vetro 5g
10288473 25 g Bottiglia in vetro 25g
10350864 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10530184 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385940050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 881-68-5
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00003362
InChI Key PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC Name (4-formyl-2-methoxyphenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73°C to 78°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3
Quantità 5 g
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder