Learn More
4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 98+%
Codice prodotto. 11464163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464163 25 g 25g
11444163 1 g 1g
11454163 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464163 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10361.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2596-47-6 | C12H12O5 | 236.223 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2596-47-6
Formula molecolare C12H12O5
Molecular Weight (g/mol) 236.223
Numero MDL MFCD00014378
InChI Key IHKNVZISLLDMOR-GQCTYLIASA-N
Sinonimo acetylferulic acid, 4-acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 3-methoxy-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 4-acetoxy-3-methoxy, acetylated ferulic acid, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, acetate, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl, 2e-3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5354677
ChEBI CHEBI:86582
IUPAC Name (E)-3-(4-acetyloxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
Punto di fusione 193°C to 196°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 2218026
Peso formulazione 236.22
Percent Purity ≥98%