Learn More
4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine, TRC
Codice prodotto. 30323945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323945 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323945 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1656255MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine
CAS 1024612-25-6
Formula molecolare C16H22N2O2
Quantità 5 mg
Sinonimo 4-Acetate 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
InChI Formula InChI=1S/C16H22N2O2/c1-11(2)18(4)9-8-13-10-17-14-6-5-7-15(16(13)14)20-12(3)19/h5-7,10-11,17H,8-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12
IUPAC Name [3-[2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 274.36
Peso formulazione 274.1681