Learn More
4-Acetoxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15449657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15449657 1 g 1g
15459657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15449657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52879.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 177490-82-3 | Molecular Formula: C8H9BO4 | Molecular Weight: 179.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 177490-82-3
Formula molecolare C8H9BO4
Molecular Weight (g/mol) 179.97
Numero MDL MFCD09027198
InChI Key VILXJXDXZGKJLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetoxyphenyl boronic acid, 4-acetoxyphenylboronic acid, 4-acetoxybenzeneboronic acid, 4-acetyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetyloxy phenyl, boronic acid,b-4-acetyloxy phenyl, 4-boronophenyl acetate, pubchem20170, acmc-209ecy, 4-acetoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 44119577
IUPAC Name (4-acetyloxyphenyl)boronic acid
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 220°C to 224°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 179.97
Percent Purity 97%