Learn More
4-Acetoxybenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30051060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051060 100 mg 100mg
30050172 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051060 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0133.11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Acetoxybenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxybenzoic Acid
CAS 2345-34-8
Nomi componenti o analita 4-Acetoxybenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-(Acetyloxy)benzoic Acid, Benzoic acid, p-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetyloxy)benzoic acid, 4-Acetoxybenzoic acid, 4-Carboxyphenyl acetate, NSC 11340, p-Acetoxybenzoic acid, p-Acetyloxybenzoic acid, p-Carboxyphenyl acetate, p-Hydroxybenzoic acid acetate
InChI Formula InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-acetyloxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 180.0423 g/mol