Learn More
4-Acetoxyindole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Acetoxyindole |
| CAS | 5585-96-6 |
| Formula molecolare | C10H9NO2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC Name | 1H-indol-4-yl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.18 |
| Peso formulazione | 175.0633 |