Learn More
4-Acetoxyindole, TRC
Codice prodotto. 30316119
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316119 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316119 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA165853100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxyindole
CAS 5585-96-6
Formula molecolare C10H9NO2
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC Name 1H-indol-4-yl acetate
Molecular Weight (g/mol) 175.18
Peso formulazione 175.0633