Learn More
4-Acetoxyphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Acetoxyphenol |
| CAS | 3233-32-7 |
| Formula molecolare | C8H8O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 4-(Acetyloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl Acetate, p-Hydroxyphenyl Acetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | (4-hydroxyphenyl) acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Peso formulazione | 152.0473 |