Learn More
4-Acetoxystyrene, 95%, stab.
Codice prodotto. 11332517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11332517 2 g 2g
11342517 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11601.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2628-16-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2628-16-2
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.188
Numero MDL MFCD00075734
InChI Key JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
IUPAC Name (4-ethenylphenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxystyrene
Nota nome stabilized
Punto di fusione 7°C to 8°C
Densità 1.06
Punti di ebollizione 259°C to 260°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.538
Quantità 2 g
Beilstein 1862793
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 95%