Learn More
4-Acetoxystyrene, 96%, stabilized with 200-300 ppm MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10294634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294634 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10061374 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10294634 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427000050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2628-16-2 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2628-16-2
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00075734
InChI Key JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
IUPAC Name (4-ethenylphenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxystyrene
Nota nome Stabilized with 200 to 300 ppm MEHQ
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 7.0°C to 8.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 260.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COOC6H4CH=CH2
Indice di rifrazione 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1g/L (20°C)
Stabilizzatore stabilized with 200-300ppm MeHQ
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Acetoxystyrene, stabilized
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .