Learn More
4-Acetoxystyrene, TRC
Codice prodotto. 30323407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323407 10 g 10g
30315201 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30323407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16429010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxystyrene
CAS 2628-16-2
Formula molecolare C10H10O2
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
IUPAC Name (4-ethenylphenyl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0681