Learn More
4-Acetyl-2-chloropyridine, 97%
Codice prodotto. 15426467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15426467 5 g 5g
15416467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15426467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33619.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23794-15-2 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23794-15-2
Formula molecolare C7H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 155.581
Numero MDL MFCD07699406
InChI Key ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
IUPAC Name 1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetyl-2-chloropyridine
Punto di fusione 37°C to 40°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 155.58
Percent Purity 97%