Learn More
4-Acetyl Rhein, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-acetyl Rhein |
| CAS | 875535-36-7 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C17 H10 O7 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2-Anthracenecarboxylic acid, 4-(acetyloxy)-9,10-dihydro-5-hydroxy-9,10-dioxo-, 4-Acetoxy-5-hydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic Acid, Monoacetyl Rhein Isomer B, 4-Acetyl Rhein |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H10O7/c1-7(18)24-12-6-8(17(22)23)5-10-14(12)16(21)13-9(15(10)20)3-2-4-11(13)19/h2-6,19H,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(cc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-acetyloxy-5-hydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 326.26 |
| Vedi altri risultati |