Learn More
4-(Acetylamino)-2-aminobenzenesulfonic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Acetylamino)-2-aminobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 88-64-2 |
| Formula molecolare | C8H10N2O4S |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Acetylamino-3-aminobenzene-4-sulfonic Acid, 1-Amino-3-acetylaminobenzene-6-sulfonic Acid, 2-Amino-4-acetamidobenzenesulfonic Acid, 2-Amino-4-acetylaminobenzenesulfonic Acid, 3-Acetamido-6-sulfoaniline, 3-Aminoacetanilide-4-sulfonic Acid, 3'-Amino-4'-sulfoacetanilide, 4-(Acetylamino)-2-aminobenzenesulfonic Acid, 4-Acetamido-2-aminobenzenesulfonic Acid, 5-Acetamido-2-sulfoaniline, 5-Acetamino-2-aminobenzenesulfonic Acid, 5-Acetylamino-2-sulfoaniline, 5-Acetylaminoaniline-2-sulfonic Acid, NSC 36986 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-5(11)10-6-2-3-8(7(9)4-6)15(12,13)14/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13,14) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(c(N)c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | 4-acetamido-2-aminobenzenesulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 230.24 |
| Peso formulazione | 230.0361 |