Learn More
4-Acetylamino-2-chlorophenol, TRC
Codice prodotto. 30138440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138440 5 g 5g
30135682 1 g 1g
17934065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138440 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1681755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3964-54-3
Formula molecolare C8 H8 Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 185.61
Sinonimo N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. C (EP), 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
IUPAC Name N-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
Peso formulazione 185.0244