Learn More
4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 17982285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982285 10 mg 10mg
17953705 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17982285 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16825010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1346604-18-9
Formula molecolare C11N13NO4
Molecular Weight (g/mol) 223.23
Sinonimo Benzoic acid, 4-(acetylamino)-3-hydroxy-, ethyl ester, Ethyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoate, 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic acid ethyl ester
IUPAC Name ethyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13NO4/c1-3-16-11(15)8-4-5-9(10(14)6-8)12-7(2)13/h4-6,14H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Peso formulazione 223.0845
Percent Purity >95%