Learn More
4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30324301
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324301 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324301 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17095025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Chloride
CAS 121-60-8
Formula molecolare C8H8ClNO3S
Quantità 25 g
Sinonimo 4-(Acetylamino)benzene-2,3,5,6-sulfonyl Chloride, NSC 127860, ASC, 4-(Acetylamino)phenylsulfonyl Chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl Chloride, N-Acetylsulfanilyl Chloride, Dagenan Chloride, N-(4-Chlorosulfonylphenyl)acetamide
InChI Formula InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 233.67
Peso formulazione 232.9913