Learn More
4-Acetylaminoantipyrine 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317959 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317959 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10011900AL10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Nomi componenti o analita 4-Acetylaminophenazone
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C13 H15 N3 O2
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
InChI Formula InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
IUPAC Name N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 245.28
Quantità 1 mL
Peso formulazione 245.1164 g/mol