Learn More
4-Acetylaminophenazone, Mikromol™
Codice prodotto. 17942996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17942996 25 mg 25mg
17903566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17942996 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0052.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Acetylaminophenazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Nomi componenti o analita 4-Acetylaminophenazone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H15 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
InChI Formula InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
IUPAC Name N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 245.28
Quantità 25 mg
Peso formulazione 245.1164 g/mol