Learn More
4-Acetylbenzenesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30325430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325430 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325430 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA168620250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylbenzenesulfonamide
CAS 1565-17-9
Formula molecolare C8H9NO3S
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-(Aminosulfonyl)acetophenone, p-Acetobenzenesulfonamide, p-Acetylbenzenesulfonamide
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 4-acetylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 199.23
Peso formulazione 199.0303