Learn More
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10387651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387651 5 g Bottiglia in vetro 5g
10479242 1 g Bottiglia in vetro 1g
10064103 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10387651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 343850050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1788-10-9 | C8H7ClO3S | 218.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1788-10-9
Formula molecolare C8H7ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 218.65
Numero MDL MFCD00800269
InChI Key FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 266418
IUPAC Name 4-acetylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 83°C to 87°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H3CCO(C6H4)SO2Cl
Quantità 5 g
Peso formulazione 218.65
Percent Purity 97%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.