missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Acetylbenzoic Acid, Mikromol™

Codice prodotto. 30050458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050458 25 mg 25mg
30051948 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050458 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Acetylbenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Nomi componenti o analita 4-Acetylbenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Acetylbenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-acetylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 164.0473 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.