Learn More
4-Acetylbenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30051948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051948 100 mg 100mg
30050458 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051948 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Acetylbenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Nomi componenti o analita 4-Acetylbenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Acetylbenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-acetylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 164.0473 g/mol