Learn More
4-Acetylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30321075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321075 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321075 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16796025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Formula molecolare C9 H8 O3
Quantità 25 g
Sinonimo 4-Acetylbenzoic Acid, p-Acetyl-benzoic Acid, 4-(1-Oxoethyl)benzoic acid, 4-Carboxyacetophenone, NSC 16644, p-Acetylbenzoic acid, p-Carboxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-acetylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Peso formulazione 164.0473