Learn More
4-Acetylbenzonitrile, 98+%
Codice prodotto. 10696584 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696584 100 g Bottiglia in vetro 100g
10377490 5 g Bottiglia in vetro 5g
10163990 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10696584 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167581000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1443-80-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1443-80-7
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD00001825
InChI Key NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-acetyl, p-cyanoacetophenone, 4-cyanoacetophenone, p-acetylbenzonitrile, 4-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, p-acetyl, 4-acetylbenzenecarbonitrile, 4-acetylbenznitrile
PubChem CID 74044
IUPAC Name 4-acetylbenzonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylbenzonitrile
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55°C to 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COC6H4CN
Quantità 100 g
Beilstein 10, 695
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Mass or Crystalline Powder and Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetylbenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico