Learn More
4-Acetylphenyl Beta-D-Glucopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30009986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009986 50 mg 50mg
30004000 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009986 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18739050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-14-3
Formula molecolare C14 H18 O7
Molecular Weight (g/mol) 298.29
Sinonimo Ethanone, 1-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-, Picein (6CI,7CI,8CI), 1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin, p-Hydroxyacetophenone glucoside, p-Hydroxyacetophenone-D-glucoside
IUPAC Name 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]ethanone
SMILES CC(=O)c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Picein
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Peso formulazione 298.1053
Percent Purity >95%