Learn More
4-Acetylphenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30324298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324298 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18884025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylphenylboronic Acid
CAS 149104-90-5
Formula molecolare C8H9BO3
Quantità 25 g
Sinonimo B-(4-Acetylphenyl)boronic Acid, 4-Acetylbenzeneboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC Name (4-acetylphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.97
Peso formulazione 164.0645