Learn More
4-Acetylpyridine, 98%
Codice prodotto. 10696662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696662 100 g Bottiglia in vetro 100g
10654942 10 g Bottiglia in vetro 10g
10474545 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10696662 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102701000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1122-54-9 | C7H7NO | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-54-9
Formula molecolare C7H7NO
Molecular Weight (g/mol) 121.14
Numero MDL MFCD00006433
InChI Key WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
PubChem CID 14282
IUPAC Name 1-pyridin-4-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylpyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 13.0°C to 16.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 212.0°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)COCH3
Indice di rifrazione 1.5270 to 1.5310
Quantità 100 g
Beilstein 21, 279
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.